Wichtige Dokumente
YT3009014
Millipore
Quick-disconnect Male Swagelok
About This Item
UNSPSC-Code:
41116116
eCl@ss:
32161002
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
316 stainless steel
Qualitätsniveau
Fitting
1/4 in. inlet/outlet tube
Kompatibilität
for use with ZHE Hazardous Waste Filtration System
Versandbedingung
ambient
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13