PTFE seal anodized aluminum spring clamp(s) borosilicate glass base borosilicate glass funnel(s) silicone stopper
Höhe
22.9 cm
Durchmesser
7.6 cm
Filterdurchm.
47 mm
Filtrationsfläche
9.6 cm2
Fitting
inlet funnel No. 8 outlet stopper for standard 1 L and 4 L filtering flasks (perforated silicone)
Anwendung(en)
filtration
Kompatibilität
for use with Classic Glass Filter Holder
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
REMOVE FROM SCOPE
Prinzip
Vacuum
Angaben zur Herstellung
Sterilization Method UV-Sterilisator oder Autoklav, ohne eingelegte Membran