Wichtige Dokumente
XX2004708
Millipore
Millipore Edelstahl-Stützsiebplatte zur Vakuumfiltration
47 mm
Synonym(e):
Edelstahl-Filtersieb
About This Item
UNSPSC-Code:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
stainless steel screen
Qualitätsniveau
Durchmesser
47 mm
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Millipore-Glasvakuum-Filtrationszubehör
Edelstahl-Stützsiebplatte, 47 mm
Diese Zubehörteile sollen Teile ersetzen, die in Millipore-Glasvakuum-Filtrationskits enthalten sind, oder eine alternative Konfiguration ermöglichen.
Dieser Artikel ist ein Zubehörteil für die Millipore-Classic-Glas-Filterhalter-Kits (47 mm) und die Millipore-Ganzglas-Filterhalter-Kits (47 mm).
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Fragen
  1. What is the pore size?
    1 Antwort
    1. The pore size of this screen is 125 uM
      Hilfreich?