Wichtige Dokumente
XX1004704
Millipore
Glass funnel, 300 mL, borosilcate
Accessories for filter holders for sample preparation.
Synonym(e):
Borsilikatglas-Trichter, 300 ml
About This Item
UNSPSC-Code:
41104909
eCl@ss:
32031613
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
borosilicate glass
Durchmesser
47 mm
Trichterkapazität
300 mL
Anwendung(en)
filtration
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
REMOVE FROM SCOPE
Anwendung
Accessories for filter holders for sample preparation.