VSWP02500
MF-Millipore™ Membranfilter, Porengröße 0,025 µm
MF-Millipore™, filter diam. 25 mm, hydrophilic
Synonym(e):
MCE-Membranfilter, Porengröße 0,025 μm
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Qualitätsniveau
Beschreibung
25 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
MF-Millipore™
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
Parameter
0.15 L/min-cm2 air flow rate
0.15 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Durchmesser
25 mm
Filterdurchm.
25 mm
Dicke
100 μm
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
1.5%
Brechungsindex
n/D 1.5
Matrix
MF-Millipore™
Porengröße
0.025 μm pore size
72 % porosity
Blasenpunkt
≥21.1 bar, air with water at 23 °C
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
MF-Millipore-Filter ohne das Tensid Triton enthalten minimale Mengen an Benetzungsmitteln und haben weniger wasserlösliche Inhaltsstoffe als MF-Millipore-Standardfilter.
Eigenschaften & Vorteile:
- Vielseitig einsetzbarer Filter für biologische Anwendungen und Umweltüberwachungsanwendungen
- In verschiedenen Porengrößen in schwarz oder weiß sowie mit oder ohne Netzaufdruck erhältlich
- Kompatibel mit Ethylenoxid-, Gammabestrahlungs- und Autoklav-Sterilisationsmethoden
Anwendung
Sonstige Hinweise
- Rückhaltung von: Mikroorganismen
- Wirkungsmechanismus: Filtration (Größenausschluss)
- Anwendung: Allgemeine Laborfiltration
- Verwendungszweck: Rückhaltung oder Entfernung biologischer Verunreinigungen
- Gebrauchsanweisung: Die sterilisierende Filtration einer Flüssigkeit durch eine Membran mit einer Porengröße von 0,2 μm (oder kleiner) dient der wirksamen Entfernung biologischer Verunreinigungen wie Bakterien, Schimmelpilzen und Hefen. Für die selektive Rückhaltung größerer biologischer Verunreinigungen kann eine Flüssigkeitsfiltration durch Membranen mit Porengrößen von 0,45 μm (oder größer) verwendet werden. Hierdurch können Mikroorganismen eingefangen und für nachfolgende Wachstumskulturen und -analysen eingesetzt werden
- Lagerung: An einem trockenen Ort aufbewahren. Von Wärmequellen fernhalten
- Entsorgung: In Übereinstimmung mit geltenden landesweiten oder lokalen Vorschriften entsorgen.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
This article is a protocol for Simple dialysis of small volumes using V Series membranes