UFC40LH25
Ultrafree® Zentrifugenfilter, 2 ml Probenvolumen
pore size 0.45 μm, PTFE membrane (hydrophilic)
Synonym(e):
Centrifuge filter
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE membrane (hydrophilic)
polypropylene
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
holdup volume 10 μL
Verpackung
pkg of 25 ea
Hersteller/Markenname
Ultrafree®
Parameter
2 mL sample volume
50 °C max. temp.
Methode(n)
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Länge
77 mm
Durchmesser
16.3 mm
Filtrationsfläche
0.8 cm2
Arbeitsvolumen
2 mL
5 mL
Porengröße
0.45 μm pore size
Anwendung(en)
sample preparation
Versandbedingung
ambient
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
•Fünf verschiedene Porengrößen von 0,1 bis 5,0 µm
•Vorsterilisierte Einheiten sind ebenfalls erhältlich
•Schnelle Filtration und hochgradig reproduzierbare Leistung
•Verwendung in Festwinkelrotoren für 1,5-mL-Röhrchen
Anwendungen
•Entfernen von Teilchen und Niederschlägen aus wässrigen und einigen lösungsmittelbasierten Proben
•Ideal für die Verwendung mit Protein- und Nukleinsäurelösungen
Anwendung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise