Merck
UFC40LG25
Millipore
Ultrafree® Zentrifugenfilter, 2 ml Probenvolumen
pore size 0.22 μm, PTFE membrane (hydrophilic)
Synonym(e):
Centrifuge filter
About This Item
UNSPSC-Code:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
PTFE membrane (hydrophilic)
polypropylene
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
holdup volume 10 μL
Verpackung
pkg of 25 ea
Hersteller/Markenname
Ultrafree®
Parameter
2 mL sample volume
50 °C max. temp.
Methode(n)
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Länge
77 mm
Durchmesser
16.3 mm
Filtrationsfläche
0.8 cm2
Arbeitsvolumen
2 mL
5 mL
Porengröße
0.22 μm pore size
Anwendung(en)
sample preparation
Versandbedingung
ambient
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Ultrafree®-CL Zentrifugenfilter sind Einwegfilter zum Entfernen von Teilchen aus wässrigen biologischen Lösungen.
Filtertyp: Mikrofiltration
Anwendung
0,22 µm Porengröße, hydrophiles PTFE, 2 ml Volumen, nicht steril
Festwinkel-Rotor (15 ml) mit maximal 5.000 x g
Physikalische Form
Farbcode: Gelb
Rechtliche Hinweise
Ultrafree is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany