SX0995
Stoddard Solvent
Synonym(e):
Mineral Spirits
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Farbe
APHA: ≤20
bp
153-210 °C
Übergangstemp.
flash point 38 °C
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
SMILES String
BrCCCCCCO.OC(=O)C
InChI
1S/C6H13BrO.C2H4O2/c7-5-3-1-2-4-6-8;1-2(3)4/h8H,1-6H2;1H3,(H,3,4)
InChIKey
ORSNIUUONGZHEH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - STOT RE 1
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
100.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
38 °C - closed cup