1.09718
Erdöl
for analysis EMSURE®
Synonym(e):
Erdöl
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reagent grade
Qualitätsniveau
Dampfdruck
<1 hPa ( 20 °C)
Produktlinie
EMSURE®
Wirksamkeit
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
0.6-7 % (v/v)
dilution
(for analytical testing)
Verunreinigungen
≤0.000002% B (Boron)
≤0.000002% Co (Cobalt)
≤0.000002% Cr (Chromium)
≤0.000002% Cu (Copper)
≤0.000005% Cd (Cadmium)
≤0.00001% Ba (Barium)
≤0.00005% Al (Aluminium)
≤0.00005% Ca (Calcium)
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.005% Sulfur compounds (as S)
≤0.01% Water
≤0.2% Aromatics (as naphthalene)
Kinematische Viskosität
1.23 cSt(40 °C)
mp (Schmelzpunkt)
<-50 °C
Übergangstemp.
flash point 62 °C
Löslichkeit
insoluble <0.001 g/L
Dichte
0.749-0.761 g/cm3 at 25 °C
Kationenspuren
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
Lagertemp.
2-30°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Verlinkung
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Zubehör
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
102.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
39 °C - closed cup