Merck
SX0607L
Supelco
Natronlauge
Synonym(e):
normality, Natriumhydroxid -Lösung
About This Item
Lineare Formel:
NaOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
40.00
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Agentur
traceable to NIST
Qualitätsniveau
Dampfdruck
3 mmHg ( 37 °C)
pH-Wert
14 (20 °C in H2O)
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
no temp limit
SMILES String
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChIKey
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Sodium hydroxide solution (5.0N)
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1