Merck
SVLP02500
Millipore
Durapore® Membranfilter, 5,0 µm
Durapore®, filter diam. 25 mm, hydrophilic
Synonym(e):
PVDF-Membranfilter, Porengröße 5,0 μm
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
PVDF membrane
plain filter
white filter
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Durapore®
Millipore
Parameter
>15.4 mL/min-cm2 water flow rate
32 L/min-cm2 air flow rate
85 °C max. temp.
Durchmesser
25 mm
Filterdurchm.
25 mm
Dicke
160 μm
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
0.5%
Brechungsindex
n/D 1.42
Matrix
Durapore®
Porengröße
5.0 μm pore size
70 % porosity
Blasenpunkt
≥0.2 bar, air with water at 23 °C
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Durapore®-Membranen bieten hohe Durchflussgeschwindigkeiten und hohen Durchsatz, einen geringen Anteil an extrahierbaren Substanzen und eine weitläufige chemische Kompatibilität. Hydrophile Durapore-Membranen binden wesentlich weniger Protein als Nylon-, Nitrocellulose- oder PTFE-Membranen.
Eigenschaften & Vorteile
- In verschiedenen Porengrößen (sowohl in hydrophilen als auch hydrophoben Varianten) für bedarfsgerechte Anwendungen erhältlich
- Durapore-Membranfilter bieten eine sehr geringe Proteinbindung zur Minimierung der Wechselwirkungen mit der Probe und zur Maximierung der Ausbeute
Filtercode: SVLP
Filtertyp: Oberflächenfilter
Anwendung
  • Klärende Filtration von biologischen Lösungen
  • Partikelüberwachung
Rechtliche Hinweise
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Membrane filters for sample preparation and analysis are discussed, emphasizing chemical compatibility and selectivity.