Merck
STC41TTN01
Millipore
Lynx® ST
1" Lynx® ST Connector, 1.5" TC inlet and outlet
Synonym(e):
Steam-To aseptic connector. Connect hard piped equipment with single use tubing
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
eCl@ss:
32010310
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
molded polyetherimide (21 CFR part 177.1595)
platinum cured silicone seal (21 CFR part 177.2600)
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Produktlinie
Lynx®
Parameter
temperature (SIP : 4X at 135°C/275°F for 30 min. Closed)
1.4 bar max. pressure (20 psi) (during actuation)
120 L/min flow rate at 0.51 bar (8 psi)
2.4 bar max. pressure (35 psi) (operating pressure)
20 L/min flow rate at 0.02 bar (0.3 psi)
200 L/min flow rate at 1.4 bar (20 psi)
4-80 °C operating temperature (39-176 °F)
L × B
15.5 cm (5.72 in.) × 6.0 in. (2.38 in.)
Fitting
1.5 in. Tri-Clover inlet
1.5 in. Tri-Clover outlet
Angaben zur Herstellung
Sterilisationsmethode
Gammakompatibel bis 50 kGy; zweimal dämpfen bei 135 °C für 30 min (geschlossen)
Rechtliche Hinweise
LYNX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Was ist das Emprove® Programm?
Das Emprove® Programm stellt umfassende und eingehende Dokumentation zu unseren Filtern, Einwegkomponenten, pharmazeutischen Rohstoffen und Ausgangsstoffen bereit.
Material Qualification Dossier
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Quality Management Dossier (Open Access)
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Operational Excellence Dossier
Im Abonnement oder gegen Gebühr erhältlich
Erfahren Sie mehr über die Vorteile, die ein Emprove® Programm-Abonnement bieten kann
Warum sind diese Dokumente nicht verfügbar?
Emprove® Dossiers enthalten Informationen zur Unterstützung von Zulassungs- und Risikobeurteilungsprozessen von Pharmaherstellern und enthalten vertrauliche Daten. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, kontaktieren sie uns wenn Sie Zugang erhalten möchten.