Wichtige Dokumente
ST1564
Sigma-Aldrich
Anti-CYP19A1 Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Synonym(e):
Anti-Cytochrome P450 19A1
Größe auswählen
100 μG
459,00 €
459,00 €
Voraussichtliches Versanddatum18. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
459,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
459,00 €
Voraussichtliches Versanddatum18. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
liquid
Enthält nicht
preservative
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CYP19A1(1588)
Allgemeine Beschreibung
Purified rabbit polyclonal antibody. Recognizes the ~60 kDa CYP19A1 protein.
Recognizes the CYP19A1 protein in human liver tissue.
This Anti-CYP19A1 Rabbit pAb is validated for use in Immunoblotting for the detection of CYP19A1.
Immunogen
Full-length, human CYP19A1 (aa 1-503)
Human
Anwendung
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Warnhinweis
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Physikalische Form
In PBS, pH 7.2.
Rekonstituierung
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Hinweis zur Analyse
Negative Control
293T cells
Positive Control
Human liver tissue
Sonstige Hinweise
Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable