Merck
SNAP2BHMN0100
Millipore
SNAP id® 2.0 Mini Blot Holders
7.4 x 8.4 cm, horizontal, flat profile for compact space storage
Synonym(e):
SNAP id® consumables, Western blot, Western blot holders
About This Item
UNSPSC-Code:
41116010
eCl@ss:
42029053
NACRES:
NB.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
SNAP id® 2.0 Mini-Blot-Halter (7,5 x 8,4 cm), The new Mini Blot Holders ensure the membrane is horizontal allowing uniform Antibody distribution. The flat profile alows for compact space allocation for storage, shipping & waste management.
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
SNAP id®
Methode(n)
western blot: suitable
Kompatibilität
for use with Commercially available blocking reagents
for use with Luminata Western HRP Substrates
for use with Nitrocellulose
for use with PVDF (Immobilon membranes)
for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-CH Buffer (cat. no. WBAVDCH01)
for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-FL Buffer (cat. no. WBAVDFL01)
for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-PO Buffer (cat. no. WBAVDP001)
for use with commercially available detection reagents
Nachweisverfahren
chemiluminescent
colorimetric
fluorometric
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
Allgemeine Beschreibung
Die neuen Mini Blot-Halter gewährleisten die horizontale Ausrichtung der Membran und ermöglichen dadurch eine gleichmäßige Antikörperverteilung. Das flache Profil ermöglicht eine kompakte Raumzuordnung für Lagerung, Transport und Entsorgung.
Anwendung
Zur Verwendung für Immunblots.
Rechtliche Hinweise
SNAP id is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Western blot protocol details protein transfer from gels to nitrocellulose, crucial for immunoblotting procedures in research.
Western-Blot-Protokoll mit Workflow-Schritten für verschiedene Blot-Verfahren, beschreibt den elektrophoretischen Transfer von Proteinen von SDS-Polyacrylamidgelen auf Nitrocellulosemembranen. Auch bekannt als Immunblotting-Protokoll.