Fortfahren mit
SNAP2MINI
SNAP id® 2.0 Protein Detection System-Mini
7.5 x 8.4 cm, Unique vacuum-driven technology & a built-in flow distributor actively drive reagents through the membrane
Synonym(e):
Protein detection kit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116010
eCl@ss:
42029053
NACRES:
NB.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
SNAP id® 2.0 Protein-Detektionssystem-Mini (7,5 x 8,4 cm), Developed to meet the needs of our Western blotting customers, the SNAP i.d. 2.0 system produces blots of a very high quality. Unique vacuum-driven technology & a built-in flow distributor actively drive reagents through the membrane..
manufacturer/tradename
SNAP id®
technique(s)
western blot: suitable
compatibility
for use with Commercially available blocking reagents, for use with Luminata Western HRP Substrates, for use with Nitrocellulose, for use with PVDF (Immobilon membranes), for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-CH Buffer (cat. no. WBAVDCH01), for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-FL Buffer (cat. no. WBAVDFL01), for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-PO Buffer (cat. no. WBAVDP001), for use with commercially available detection reagents
detection method
chemiluminescent, colorimetric, fluorometric
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
Das neu entwickelte SNAP id 2.0 Protein-Detektionssystem ist die zweite Generation der SNAP i.d.-Methode zum Nachweis immunreaktiver Proteine in Western-Blot. Mit diesem einzigartigen vakuumgesteuerten System wird die für die Immundetektion erforderliche Zeit erheblich verkürzt. Der klassische Zeitrahmen für Western-Blot von 4 bis 24 Stunden wird nun in 30 Minuten erreicht, ohne dass die Qualität und das Signal beeinträchtigt werden. Alle Schritte der Immundetektion nach dem Proteintransfer auf eine Membran (d. h. Blockieren, Waschen und Inkubation von Primär- und Sekundärantikörpern) können mit dem SNAP id 2.0-System durchgeführt werden. Der SNAP id 2.0 Mini Blot-Halter ist für Blots bis zu 7,5 × 8,4 cm geeignet.
Application
SNAP id 2.0 Protein-Detektionssystem-Mini (7,5 x 8,4 cm) wurde in Western-Blot-Analysen verwendet.
Features and Benefits
SNAP id 2.0 Protein-Detektionssystem-Funktionen:
  • Verarbeitung von bis zu vier Blots gleichzeitig auf einer Vakuumbasis mit zwei individuell gesteuerten Seiten
  • Bestehend aus drei abnehmbaren Blot-Halter-Rahmengrößen: MultiBlot, Mini und Midi, für unterschiedliche Blot-Größen
  • Einweg-Blot-Halter, passend für MultiBlot-, Mini- und Midi-Rahmen
  • Der Blot-Spacer, der für das SNAP id-System der ersten Generation erforderlich war, ist jetzt in den neuen Blot-Halter integriert
  • Erweiterte und Offline-Optionen für die Blot-Verarbeitung: Die Rahmen haben Deckel und können für eine längere Inkubation (eine Stunde bis über Nacht), eine Inkubation in einem Schüttler oder eine Inkubation bei 4 °C von der Basis abgenommen werden
  • Rahmen sind stapelbar, damit mehrere Blots gleichzeitig bearbeitet werden können; 30-minütige Immundetektion mit gleichmäßigem Signal über den gesamten Blot
  • Mehr als 80 % Antikörper-Wiederfindung mit den SNAP id 2.0 Antikörper-Sammelschalen
  • Kompatibel mit Nitrocellulose- und Polyvinylidenfluorid(PVDF)-Membranen
  • Funktioniert mit den meisten Blocking-Puffern und Visualisierungsmethoden (z. B. Chemilumineszenz, Fluoreszenz oder kolorimetrisch)
Packaging
Dieses System umfasst die SNAP i.d.® 2.0 Basis, zwei Mini-Blot-Halter-Rahmen, zwei Antikörper-Sammelschalen, Vakuumschläuche, Rollpad und Blot Roller, zwei Benetzungsschalen und eine Kurzanleitung
Other Notes
Das SNAP i.d.® 2.0 Protein-Detektionssystem ist nur für Forschungszwecke vorgesehen. Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Ersetzt: WBAVDBASE
Legal Information
SNAP id is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SNAP2MIDISNAP2MB1SNAP2MB3
description
Developed to meet the needs of our Western blotting customers, the SNAP i.d. 2.0 system produces blots of a very high quality. Unique vacuum-driven technology & a built-in flow distributor actively drive reagents through the membrane..
description
Developed to meet the needs of our Western blotting customers, the SNAP i.d. 2.0 system produces blots of a very high quality. Unique vacuum-driven technology & a built-in flow distributor actively drive reagents through the membrane..
description
Developed to meet the needs of our Western blotting customers, the SNAP i.d. 2.0 system produces blots of a very high quality. Unique vacuum-driven technology & a built-in flow distributor actively drive reagents through the membrane.
description
Developed to meet the needs of our Western blotting customers, the SNAP i.d. 2.0 system produces blots of a very high quality. Unique vacuum-driven technology & a built-in flow distributor actively drive reagents through the membrane.
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
compatibility
for use with Nitrocellulose, for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-FL Buffer (cat. no. WBAVDFL01), for use with PVDF (Immobilon membranes), for use with Luminata Western HRP Substrates, for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-CH Buffer (cat. no. WBAVDCH01), for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-PO Buffer (cat. no. WBAVDP001), for use with commercially available detection reagents, for use with Commercially available blocking reagents
compatibility
for use with Luminata Western HRP Substrates, for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-CH Buffer (cat. no. WBAVDCH01), for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-FL Buffer (cat. no. WBAVDFL01), for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-PO Buffer (cat. no. WBAVDP001), for use with PVDF (Immobilon membranes), for use with Nitrocellulose, for use with commercially available detection reagents, for use with Commercially available blocking reagents
compatibility
for use with PVDF (Immobilon membranes), for use with commercially available detection reagents, for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-PO Buffer (cat. no. WBAVDP001), for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-FL Buffer (cat. no. WBAVDFL01), for use with Nitrocellulose, for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-CH Buffer (cat. no. WBAVDCH01), for use with Luminata Western HRP Substrates, for use with Commercially available blocking reagents
compatibility
for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-PO Buffer (cat. no. WBAVDP001), for use with Luminata Western HRP Substrates, for use with Commercially available blocking reagents, for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-CH Buffer (cat. no. WBAVDCH01), for use with commercially available detection reagents, for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-FL Buffer (cat. no. WBAVDFL01), for use with Nitrocellulose, for use with PVDF (Immobilon membranes)
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
detection method
fluorometric, chemiluminescent
detection method
colorimetric, chemiluminescent, fluorometric
detection method
colorimetric, fluorometric, chemiluminescent
detection method
colorimetric, fluorometric, chemiluminescent
manufacturer/tradename
SNAP id®
manufacturer/tradename
SNAP id®
manufacturer/tradename
SNAP id®
manufacturer/tradename
SNAP id®
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)