SMP2A25NB6
Milligard® PES 1.2/0.2 µm nominal, OptiScale® Capsule
filtration area 3.5 cm2, OptiScale® 25, pore size 1.2/0.2 μm
Synonym(e):
OptiScale 25 Milligard PES 1.2/0.2 m nominal NB
Größe auswählen
+49 6151 3599 399oder
Dieser Artikel kann nicht von einem Gastbenutzer erworben werden. Um weitere Informationen zu erhalten, kontaktieren Sie uns bitte unter .Größe auswählen
About This Item
+49 6151 3599 399oder
Dieser Artikel kann nicht von einem Gastbenutzer erworben werden. Um weitere Informationen zu erhalten, kontaktieren Sie uns bitte unter .Materialien
polyethersulfone membrane
polypropylene
polypropylene support
polypropylene vent cap
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
autoclavable compatible
Produktlinie
OptiScale® 25
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
OptiScale®
Parameter
0 bar max. differential pressure (Reverse)
4.14 bar max. differential pressure (60 psi) at 25 °C (Forward)
Methode(n)
bioburden reduction: suitable
Länge
3.9 cm (1.52 in.)
Breite
1.21 in.
Durchmesser
3.1 cm (1.2 in.)
Filtrationsfläche
3.5 cm2
Verunreinigungen
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, per device; aqueous extraction; meeting requirements of USP <85>, EP 2.6.14 and JP 4.01)
Matrix
Milligard® PES
pore size
1.2/0.2 μm nominal pore size
1.2/0.2 μm pore size
Fitting
female Luer-Lok® inlet connection
male Luer-Lok® outlet connection
(Female Luer-Lok® Inlet/Male Luer Slip Outlet)
Kartuschencode
not applicable
Allgemeine Beschreibung
Sonstige Hinweise
- Rückhaltung (Retention) von Organismen: Bakteriell
- Wirkungsweise: Filtration (Größenausschluss)
- Anwendung: Proteinreinigung
- Verwendungszweck: Reduzierung oder Entfernung von Mikroorganismen/Keimbelastung
- Gebrauchsanweisung: Lesen Sie bitte die Installations- und Benetzungsanweisungen im OPTISCALE®-25-Benutzerhandbuch
- Lagerung: Lesen Sie bitte das OPTISCALE®-25-Benutzerhandbuch
- Entsorgung: In Übereinstimmung mit geltenden landesweiten oder lokalen Vorschriften entsorgen.
Angaben zur Herstellung
Die Integrität der Kapsel bleibt nach 1 Autoklavenzyklen von 60 Minuten bei 123 °C erhalten.
Hinweis zur Analyse
Artikel
Aseptic filters are offered in disposable capsules and cartridge formats. This guide will help you find the right format for your bioburden control.
Prefilters can be used throughout bioprocessing to remove to remove particulates, improve quality and protect sterilizing filters and downstream unit operations.
Verwandter Inhalt
Learn how prefilters and bioburden control can improve the efficiency of downstream purification by removing particulates and protecting unit operations.