Wichtige Dokumente
SLLGH13
Millipore
Millex hydrophiler PTFE-Spritzenvorsatzfilter
pore size 0.2 μm, diam. 13 mm, non-sterile
Synonym(e):
Millex-LG-Spritzenvorsatzfilter, PTFE-Spritzenvorsatzfilter, 0,2 μm
About This Item
UNSPSC-Code:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materialien
PTFE membrane
high-density polyethylene
high-density polyethylene housing
Sterilität
non-sterile
Produktlinie
Millex
Leistungsmerkmale
holdup volume< 25 μL (after air purge)
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millex
Parameter
45 °C max. temp.
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
Methode(n)
analytical sample preparation: suitable
Höhe
21.1 mm
Durchmesser
13 mm
Filtrationsfläche
0.65 cm2
Volumen
10 mL
Porengröße
0.2 μm pore size
Aufnahme
sample type aqueous solution(s)
sample type organic solution(s)
Fitting
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
SLLGX13NL ersetzt SLLGH13NL
SLLGX13NK ersetzt SLLGH13NK
Filtercode: LG
Spezifikationen
Nur für den allgemeinen Laborgebrauch
Rechtliche Hinweise
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.