Merck
SLFHX13TL
Millipore
Millex hydrophober PTFE-Spritzenvorsatzfilter
pore size 0.45 μm, diam. 13 mm, non-sterile
Synonym(e):
Fluoropore® PTFE-Spritzenvorsatzfilter, Millex-FH-Spritzenvorsatzfilter, PTFE-Spritzenvorsatzfilter, 0,45 μm
About This Item
UNSPSC-Code:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
PTFE membrane
polypropylene housing
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Produktlinie
Millex
Leistungsmerkmale
holdup volume≤ 15 μL (after air purge)
hydrophobic
Hersteller/Markenname
Millex
Parameter
10 bar max. inlet pressure (150 psi)
45 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
Höhe
48 mm
Durchmesser
13 mm
Filtrationsfläche
0.8 cm2
Volumen
10 mL
Farbe
red
Matrix
Fluoropore®
Porengröße
0.45 μm
Aufnahme
sample type mild organic solution(s)
sample type organic solution(s)
Blasenpunkt
≥0.6 bar, air with water at 23 °C
Fitting
female Luer-Lok® inlet
outlet tube
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Überblick über nicht sterile Millex-Spritzenvorsatzfilter mit hydrophober Fluoropore-(PTFE)-Membran:
• Ideal für die Filtration von Proben in organischen Lösungsmitteln geeignet; kann aber auch zur Verhinderung der Rückströmung von atmosphärischer Feuchtigkeit in Lüftungsanwendungen verwendet werden.
• Breite chemische Kompatibilität und hervorragende Lösungsmittelresistenz mit organischen Lösungen
• Zur Erfüllung Ihres Anwendungsbedarfs in Porengrößen von 0,20 µm, 0,45 µm und 5,0 µm sowie in drei Durchmessern erhältlich
• Gehäuse besteht aus einem niedrig extrahierbaren, hochdichten Polyethylen (HDPE) oder Polypropylen.
In verschiedenen Verpackungsgrößen erhältlich:
SKU-Nummern, die auf NS enden (-------NS): 50/Pkg.
SKU-Nummern, die auf NL enden (-------NL): 100/Pkg.
SKU-Nummern, die mit TL enden (-------TL): 100/Pkg. Diese Spritzenvorsatzfilter besitzen einen Schlauchausgang
SKU-Nummern, die mit NB enden (-------NB): 250/Pkg.
SKU-Nummern, die mit NK enden (-------NK): 1000/Pkg.
Anwendungen:
Feinteilchenentfernung und Filtration von organischen Lösungen, Lüftungsfiltration, Sterilisation von Gasen
Spezifikationen
Nur für den allgemeinen Laborgebrauch
Rechtliche Hinweise
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany