Merck
SLCRX13TL
Millipore
Millex® hydrophiler PTFE-Spritzenvorsatzfilter
pore size 0.45 μm, diam. 13 mm, non-sterile
Synonym(e):
Millex-LCR-Spritzenvorsatzfilter, PTFE-Spritzenvorsatzfilter, 0,45 μm
About This Item
UNSPSC-Code:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materialien
PTFE membrane
polypropylene housing
Sterilität
non-sterile
Produktlinie
Millex®
Leistungsmerkmale
holdup volume≤ 15 μL (after air purge)
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millex®
Parameter
10 bar max. inlet pressure (150 psi)
45 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
Höhe
48 mm
Durchmesser
13 mm
Filtrationsfläche
0.8 cm2
Volumen
10 mL
Farbe
light blue
Porengröße
0.45 μm
Aufnahme
sample type aqueous solution(s)
sample type organic solution(s)
Blasenpunkt
≥1.4 bar at 23 °C
Fitting
female Luer-Lok® inlet fitting
outlet tube
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
13 mm Millex® Spritzenvorsatzfilter mit Schlauchausgang, HPLC-zertifiziert für geringe Mengen UV-absorbierender extrahierbarer Substanzen. SLCRX13TL ersetzt SLCRT13NL.
Filtercode: LCR
Anwendungen:
Probenfiltration vor HPLC; Filtration proteinhaltiger Lösungen und wässriger oder organischer Lösungen.
Spezifikationen
Nur für den allgemeinen Laborgebrauch
Rechtliche Hinweise
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Millex® hydrophilic PTFE syringe filters offer broad chemical compatibility and robust performance for various sample filtrations.
Improve your mass spectra with strategies to optimize sample preparation in protein and small molecule mass spectrometry.
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.