Merck
SCM307
Sigma-Aldrich
3dGRO® Lungenorganoid-Verzweigungsmedium
Serum-free ready-to-use media used to differentiate anterior foregut endoderm (AFE) cells into lung bud organoids in suspension cultures.
About This Item
UNSPSC-Code:
12352207
NACRES:
NA.71
Allgemeine Beschreibung
Das Lungenepithel durchläuft eine komplexe Reihe von Endoderm-Mesoderm-vermittelten Signalisierungsereignissen, um ein komplexes verzweigtes Netzwerk von leitenden Atemwegen (Bronchen, Bronchiolen) und Gasaustauscheinheiten (Alveolen) zu bilden. Die Differenzierungsstufen des Lungenepithels sind: vordere/hintere und dorsale/ventrale Strukturierung, Lungenspezifikation, Lungenaussprossung, verzweigende Morphogenese und Reifung.
Das 3dGRO® Lungenorganoid-Verzweigungsmedium ist ein chemisch definiertes/serumfreies gebrauchsfertiges Medium, das zum Differenzieren von Sox2+/Pax6+-Vorderdarm-Endodermzellen (AFE) zu Lungenknospenorganoiden in Suspensionskulturen eingesetzt wird. Außerdem kann das 3dGRO® Lungenorganoid-Verzweigungsmedium zum Kultivieren von AFE-Zellen auf mit Fibronektin beschichteten Zellkulturartikeln verwendet werden. Das 3dGRO® Lungenorganoid-Verzweigungsmedium ist ein Bestandteil des 3dGRO® humane Lungenorganoid-Kultursystems, das zum Differenzieren von humanen iPS-Zellen zu reifen Lungenorganoiden, die dem verzweigten Atemweg und frühen alveolären Strukturen in vivo ähneln, eingesetzt werden kann. Das 3dGRO® humane Lungenorganoid-Kultursystem umfasst (alle separat verkauft):
  • Definitives Endoderm-Induktionsmedium (SCM302)
  • Vorderdarm-Endoderm-Induktionsmedium I (SCM305)
  • Vorderdarm-Endoderm-Induktionsmedium II (SCM306)
  • 3dGRO® Lungenorganoid-Verzweigungsmedium (SCM307)
  • 3dGRO® Lungenorganoid-Reifungsmedium (SCM308)
humane AFE-Vorläuferzellen aus iPSC (SCC301)
Lagerung und Haltbarkeit
Ab Empfang bei -20 °C lagern. Wenn Sie für den Gebrauch bereit sind, tauen Sie es über Nacht bei 2–8 °C auf. Nach dem Auftauen gründlich mischen. Sofort verwenden und bei 2–8 °C bis zu 1 Woche aufbewahren. Nicht wieder einfrieren. Nicht verwendete Aliquote können bis zum Verfallsdatum bei -20 °C gelagert werden.
Rechtliche Hinweise
3dGRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Lung organoids are valuable 3D models for human lung development and respiratory diseases. The 3dGRO™ differentiation protocol generates organoids from human iPSCs in 4 steps.
Organoid culture FAQs. Learn how to culture and analyze organoids following established 3D cell culture protocols. Tips and tricks.
Verwandter Inhalt
Explore our portfolio of 3D cell culture tools and technologies for any 3D cell line or application and discover organoids, hydrogels, ULA, microwell, or hydrogel plates, and more.