SCM306
Vorderdarm-Endoderm-Induktionsmedium II
Serum-free media used to differentiate definitive endoderm (DE) cells into anterior foregut endoderm (AFE) cells.
Allgemeine Beschreibung
Das Vorderdarm-Endoderm-Induktionsmedium II ist ein chemisch definiertes und serumfreies gebrauchsfertiges Medium, das zum Differenzieren von CXCR4+/c-kit+ definitiven Endodermzellen (DE) zu Sox2+/Pax6+-Vorderdarm-Endodermzellen (AFE) eingesetzt wird. Das Vorderdarm-Endoderm-Induktionsmedium II ist ein Bestandteil des 3dGRO® humane Lungenorganoid-Kultursystems, das zum Differenzieren von humanen iPS-Zellen zu reifen Lungenorganoiden, die dem verzweigten Atemweg und frühen alveolären Strukturen in vivo ähneln, eingesetzt werden kann. Das 3dGRO® humane Lungenorganoid-Kultursystem umfasst (alle separat verkauft):
humane AFE-Vorläuferzellen aus iPSC (SCC301)
- Definitives Endoderm-Induktionsmedium (SCM302)
- Vorderdarm-Endoderm-Induktionsmedium I (SCM305)
- Vorderdarm-Endoderm-Induktionsmedium II (SCM306)
- 3dGRO® Lungenorganoid-Verzweigungsmedium (SCM307)
- 3dGRO® Lungenorganoid-Reifungsmedium (SCM308)
humane AFE-Vorläuferzellen aus iPSC (SCC301)
Lagerung und Haltbarkeit
Ab Empfang bei -20 °C lagern. Wenn Sie für den Gebrauch bereit sind, tauen Sie es über Nacht bei 2–8 °C auf. Nach dem Auftauen gründlich mischen. Sofort verwenden und bei 2–8 °C bis zu 1 Woche aufbewahren. Nicht wieder einfrieren. Nicht verwendete Aliquote können bis zum Verfallsdatum bei -20 °C gelagert werden.
Rechtliche Hinweise
3dGRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Artikel
Lung organoids are valuable 3D models for human lung development and respiratory diseases. The 3dGRO™ differentiation protocol generates organoids from human iPSCs in 4 steps.