Merck
SCM301
Sigma-Aldrich
3dGRO® Organoiden-Gefriermedium
Optimized cryopreservation media for multiple organoids cell types.
Synonym(e):
Organoid cryopreservation medium
About This Item
UNSPSC-Code:
12352207
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.71
Form
liquid
Methode(n)
cell culture | stem cell: suitable
Allgemeine Beschreibung
Organoide sind aus Primärgewebe oder Stammzellen in-vitro gewonnene 3D-Zellaggregate, die zur Selbsterneuerung, Selbstorganisation und Organfunktionalität fähig sind. Organoide überwinden die Grenzen von bestehenden 2D-Modellsystemen durch:
Eine dem Primärgewebe ähnliche Zusammensetzung und Struktur: Organoide hegen eine kleine Population selbsterneuernder Stammzellen (wie intestinale Krypten-Stammzellen), die sich mit einer unter physiologischen Bedingungen üblichen Häufigkeit in Zellen aller größeren Zelllinien differenzieren können.
Relevante Modelle für In-vivo-Bedingungen: Organoide sind für jedes Modellsystem biologisch relevanter und eignen sich für die Manipulation von Nischenkomponenten und Genexpression.
Stabiles System für Langzeit-Kultivierung: Organoide können in Biobanken kryokonserviert und durch Nutzung ihrer Fähigkeit zur Selbsterneuerung und Differenzierung der Stammzellpopulationen unbegrenzt kultiviert werden.
Organoide können mittels standardmäßiger Gefriermethoden kryokonserviert werden, doch die Lebensfähigkeit der Zellen nach dem Gefrier-/Auftauzklus stellt weiterhin eine Herausforderung dar. Das 3dGRO Organoiden-Gefriermedium ist ein propietäres optimiertes Kryokonservierungsmedium für mehrere Organoidzelltypen (u.a. murine Darmorganoiden, humane Darm- und Lungenorganoiden). Das Medium fördert eine höhere Lebensfähigkeit nach dem Gefier-/Auftauzyklus im Vergleich zu anderen handelsüblichen oder selbst erzeugten Organoiden-Gefriermedien.
Anwendung
Forschungskategorie
Zellkultur
Stammzellenforschung
Optimiertes Kryokonservierungsmedium für mehrere Organoidzelltypen.
Qualität
Aussehen (Farbe): Braun
Osmolalität: 250 - 350 mOsm
pH: 6,8 - 7,1
Sterilitätsprüfung: Kein Wachstum/Entspricht
Bakterien- und Pilzprüfung: Entspricht
Lagerung und Haltbarkeit
Das 3dGRO Organoid-Gefriermedium bei -20 °C aufbewahren. Vor der Verwendung in kleinere Volumen aliquotieren, um eine Reagenzkontamination zu vermeiden.
Rechtliche Hinweise
3dGRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Human epithelial intestinal colonic organoids can be used as an alternative to Caco-2 drug permeability assays for drug screening and compound toxicity testing.
Lung organoids are valuable 3D models for human lung development and respiratory diseases. The 3dGRO™ differentiation protocol generates organoids from human iPSCs in 4 steps.
Organoid culture FAQs. Learn how to culture and analyze organoids following established 3D cell culture protocols. Tips and tricks.
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.
Protokolle
Wie werden Organoide gefärbt? Ein vollständiges Schritt-für-Schritt-Protokoll für die immunfluoreszente (IF) und immunzytochemische (ICC) Färbung von Organoidkulturen mit Antikörpern
How to stain organoids? A complete step-by-step protocol for immunofluorescent (IF) and immunocytochemical (ICC) staining of organoid cultures using antibodies
A rapid in vitro assay for CFTR function, the forskolin-induced swelling protocol uses human colon organoids, which can be derived from cystic fibrosis patient tissue.
Highly characterized cryopreserved human colonic organoids and a step-by-step organoid culture protocol for epithelial intestinal organoid differentiation from iPS cells.