The ES2N Complete medium is a defined serum-free formulation that has been optimized for the differentiation of mouse embryonic stem (ES) & induced pluripotent stem (iPS) cells into neurons.
sample type induced pluripotent stem cell(s) sample type: mouse embryonic stem cell(s) sample type neural stem cell(s)
Versandbedingung
dry ice
Allgemeine Beschreibung
ES2N Komplettmedium ist eine definierte serumfreie Formulierung, die für die Differenzierung von embryonalen Stammzellen (ES) und induzierten pluripotenten Stammzellen (iPS) der Maus in Neuronen optimiert wurde. Bei gemeinsamer Verwendung mit ESGRO Complete Plus Medium differenzieren ES- und iPS-Zellen der Maus innerhalb von 9–12 Tagen auf den mit Gelatine beschichteten Kulturschalen eines Monolayer-Assays in Neuronen. Bei Zugabe von bFGF und EGF ermöglicht dieses Medium die Isolation uns Expansion von neuralen Stammzellen (NSC).
Anwendung
Das ES2N Komplettmedium ist eine definierte serumfreie Formulierung, die für die Differenzierung von embryonalen Stammzellen (ES) und induzierten pluripotenten Stammzellen (iPS) der Maus in Neuronen optimiert wurde.
Komponenten
ES2N-Basalmedium (Art.- Nr. SCM083) Eine (1) 245-ml-Flasche mit Standard-Basismedium
Neuro27 Medienzusatz: (Art.- Nr. SCM013-S) Ein (1) 5-ml-Fläschchen mit Neuronenzusatz (in 50-facher Verdünnung verwenden).
Neuro2 Medienzusatz: (Art.- Nr. SCM012-S) Ein (1) 1,25-ml-Fläschchen mit N2-ähnlichem Zusatz (in 200-facher Verdünnung verwenden).
Qualität
Zellproliferationsassay: Die biologische Aktivität dieser Charge von VEGF wurde durch ihre mitogene Wirkung auf humane Nabelschnurvenen-Endothelzellen (HUVEC) mit einem ED50 von etwa 1,0 ng/ml bestimmt. Die Ergebnisse können abhängig von der verwendeten Zelllinie variieren. VEGF stimuliert auch Endothelzellen von anderen Spezies.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.