SAMPLG001
Millex Samplicity®-Filter
PTFE membrane, pore size 0.2 μm, diam. 25 mm, non-sterile, hydrophilic
Synonym(e):
Millex-LG-Spritzenvorsatzfilter, PTFE-Spritzenvorsatzfilter, 0,2 μm
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE membrane
high-density polyethylene
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Produktlinie
Millex™
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Samplicity®
Parameter
0.3 mL min. working volume
Methode(n)
HPLC: suitable
analytical sample preparation: suitable
Durchmesser
25 mm
Volumen
1.7 mL
Porengröße
0.2 μm pore size
Fitting
inlet funnel (Easy loading)
outlet tip (for smooth transfer to HPLC vials)
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Das• Samplicity G2-Filtrationssystem ermöglicht die vakuumbetriebene Filtration von bis zu 8 Proben gleichzeitig, direkt in HPLC-Phiolen.
• Filtration bei der HPLC-Probenvorbereitung ohne Spritzen
• Millex Samplicity-Filter bieten integrierte Einfülltrichter und Filter für die einfache Probenladung
• Erhältlich in den Porengrößen 0,20 µm und 0,45 µm mit hydrophilen PTFE- und Durapore PVDF-Membranen
Erhältlich in 2 Packungsgrößen:
SKU-Nummern endend mit 01 (-------01): 96 pro Packung
SKU-Nummern endend mit 04 (-------04): 384 Vorrichtungen (4 x 96 pro Packung)
Anwendungen:
HPLC; Filtration von viskosen oder partikelhaltigen Proben für HPLC
Anwendung
Verpackung
Spezifikationen