S7106
ApopTag Equilibration Buffer
ApopTag Equilibration Buffer is intended for use in labeling the 3′-OH ends of fragmented DNA during apoptotic cell detection.
Hersteller/Markenname
ApopTag
Chemicon®
Methode(n)
activity assay: suitable (apoptosis)
Versandbedingung
dry ice
Allgemeine Beschreibung
Materials Provided
Each bottle contains 15 ml of ApopTag Equilibration Buffer.
ApopTag is a registered trademark of Serologicals Company.
Anwendung
ApopTag Equilibration Buffer is ready for use at the "APPLY EQUILIBRATION BUFFER" step in The Complete ApopTag Manual.
Warnings and Precautions
ApopTag Equilibration Buffer contains potassium cacodylate (dimethylarsinic acid) as a buffer. This material is harmful if swallowed; avoid contact with skin and eyes (wear gloves, glasses); wash areas of contact immediately.
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
WGK
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List