Merck
S384PCR
Millipore
MultiScreen PCR384 Filter Plate
Purification of PCR products
Synonym(e):
Montage PCR Kit
Größe auswählen
10 EA
1.710,00 €
50 PKG
6.010,00 €
1.710,00 €
Voraussichtliches Versanddatum13. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 EA
1.710,00 €
50 PKG
6.010,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41104923
eCl@ss:
32039006
NACRES:
NB.15
1.710,00 €
Voraussichtliches Versanddatum13. Mai 2025
Materialien
polystyrene
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Hersteller/Markenname
MultiScreen®
Parameter
100 μL sample volume (per well)
Methode(n)
PCR: suitable
Plattengröße
384 wells
Porengröße
pore sizeproprietary
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Filter Code: PCR
Anwendung
Aufreinigung von PCR Produkten
Research Category
Nucleic acid
Leistungsmerkmale und Vorteile
Proprietary membrane
Komponenten
Does not include reagents
Physikalische Form
Color Code: Klar
Sonstige Hinweise
Automation Compatible: No
Rechtliche Hinweise
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany