S24-M
Rat Serum, 100 ml
Non-sterile rat serum collected from normal healthy rats. Used for blocking of interfering antibodies.
Synonym(e):
Rat serum
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rat
Antikörperform
serum
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
blocking: suitable (interfering antibodies)
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable