RAWG04700
MF-Millipore™ Membranfilter, 1,2 µm Porengröße, mit Netzaufdruck
MF-Millipore™, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white, gridded
Synonym(e):
MCE-Membranfilter; Porengröße 1,2 μm
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
gridded
mixed cellulose esters (MCE) membrane
white filter
Qualitätsniveau
Beschreibung
47 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, gridded, 100 discs
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
MF-Millipore™
Millipore
Parameter
20 L/min-cm2 air flow rate
270 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Durchmesser
47 mm
Filterdurchm.
47 mm
Dicke
150 μm
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
5%
Farbe
white
Brechungsindex
n/D 1.512
Matrix
MF-Millipore™
Porengröße
1.2 μm pore size
82 % porosity
Blasenpunkt
≥0.76 bar, air with water at 23 °C
Versandbedingung
ambient
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Artikel
An overview of microplastics, testing regulations, and filter selection for microplastic sample collection, preparation, and analysis.