Merck
QTUM0TIX1
Milli-Q
Quantum® TIX-Hochreinigungskartusche
For Milli-Q® Advantage A10 / Integral / Reference systems connected to ultrapure water feed
Synonym(e):
Quantum® Hochreinigungskartusche
About This Item
UNSPSC-Code:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
Removes trace levels of organics and ions from ultrapure water
Verpackung
pkg of 1 unit
Hersteller/Markenname
Quantum®
Widerstandsfähigkeit
>18.0 MΩ-cm (at 25 degree celcius)
Rest-TOC (gesamter organischer Kohlenstoff)
<10 ppb
Kapazität
40 g ion exchange capacity (NaCl)(Dynamic Capcity is greater than 20g NaCl)
Kompatibilität
for use with Milli-Q® Advantage A10
for use with Milli-Q® Integral
for use with Milli-Q® Reference
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Die Quantum® TIX-Hochreinigungssäule enthält Aufreinigungsmedien zur Entfernung von Spurenkonzentrationen von Ionen aus hochreinem Speisewasser, die sich auf bestimmte Anwendungen auswirken können. Hergestellt aus Polypropylen und Polyethylen, die zur Erzeugung von Reinstwasser geeignet sind. Enthält hochreine Materialien, mit denen das Auswaschen von niederen organischen Stoffen und extrahierbaren Schadstoffen minimiert wird. Die Quantum® TIX-Hochreinigungssäule kann mit den Systemen von Milli-Q® Advantage A10 / Integral / Reference verwendet werden.
Anwendung
Diese Hochreinigungssäule enthält Ionenaustauscherharze zur Entfernung von Spurenionen und wird für alle Laborarbeiten empfohlen, die sehr geringe Ionenkonzentrationen erfordern.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Authentisches Milli-Q® Ersatzteil der Quantum® TIX-Hochreinigungssäule (QTUM0TIX1)
  • Enthält Ionex-Harze zur Entfernung von Spurenionen.
  • Unkomplizierte Pflege: einfach zu installieren und auszutauschen.
  • Das e-Sure-Tag mit RFID-Verbindung sorgt für vollständige Rückverfolgbarkeit (Datenmanagement).
  • Nutzt Ionenaustauscher-Technologie zur Wasseraufbereitung
  • Das Qualitätszertifikat ist online verfügbar.
Komponenten
  • Organex (eine Mischung aus synthetischer Aktivkohle & natürlichen Ionenaustauscherharzen)
  • Natürliche Ionenaustauscherharze
Rechtliche Hinweise
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
QUANTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany