Merck
PTEP06H48
Millipore
Hängende Millicell®-6-Well-Zellkultureinsätze
pore size 8.0 μm, translucent PET membrane, diam. 24 mm, Tissue Culture (TC)-treated surface, sterile
Synonym(e):
cell culture inserts, permeable culture insert, plate inserts, tissue culture insert, tissue culture plate
About This Item
UNSPSC-Code:
41122107
eCl@ss:
32011202
NACRES:
NB.13
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
polystyrene housing
translucent PET membrane
Qualitätsniveau
Sterilität
γ-irradiated
sterile
Leistungsmerkmale
0.2x106 pores/cm2
Verpackung
pack of 48 ea (individually blister packaged)
Hersteller/Markenname
Millicell®
Parameter
37 °C max. temp.
Methode(n)
cell migration: suitable
Höhe
15.5 mm
Durchmesser
24 mm
insert maximum volume
4 mL
Einsatzarbeitsvolumen
2 mL
Größe
6 wells
Oberflächenbereich
4.5 cm2
Farbe
translucent membrane
Porengröße
8.0 μm
Bindungsart
Tissue Culture (TC)-treated surface
Allgemeine Beschreibung
Millicell® hängende Zellkultureinsätze mit Polyethylenterephthalat-Membran (PET-Membran) eignen sich ideal für das Wachstum und die Differenzierung von verschiedenen Zelltypen. Dieser einzeln steril verpackte Einsatz weist eine Membranporengröße von 8,0 μm auf und passt in die meisten 6-Well-Gewebekulturplatten aus Kunststoff.
In Gewebekulturplatten aus Kunststoff können Zellen Medien nur von ihren apikalen Seiten erreichen, aber in Millicell® Gewebekultureinsätzen können Zellen Medien sowohl von ihren apikalen als auch basolateralen Seiten erreichen. Dadurch bilden Zellwachstum, -struktur und -funktion die In-vivo-Vorgänge genauer nach.
Durch das geflanschte Design wird der Einsatz im Well der Kulturplatte aufgehängt und dadurch Zugang zu beiden Seiten der Zellmonoschicht ermöglicht. Abstände zwischen den drei herausstehenden Armen ermöglichen das Pipettieren zwischen der Außenseite des Einsatzes und dem Well der Kulturplatte.
Anwendung
  • Angiogenese
  • Chemotaxis
  • Migration/Invasion
  • Feeder-Schichten
  • Fluoreszenz-Nachweis/Immunhistochemie
  • Tumorzellmetastase und -invasion
Rechtliche Hinweise
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
How to set up cell migration assays using cell culture inserts.