P3C005C00
Pellicon®-3-Kassette mit Ultracel®-5-kDa-Membran, C-Screen, 88 cm2
filtration area 88 cm2, NMWCO 5 kDa
Synonym(e):
Pellicon® 3-Kassette mit Ultracel®-Membran
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
TPE seal
composite regenerated cellulose (CRC) membrane
polypropylene
polypropylene cap (for end)
polypropylene screen
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
holdup volume 3.6 mL (in feed channel)
Hersteller/Markenname
Pellicon®
Parameter
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 50 °C
30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours)
4-6 L/min-m2 recirculation rate
40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 40 °C
5.5 bar max. transmembrane pressure (80 psig) at 30 °C
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C
Methode(n)
analytical sample preparation: suitable
buffer exchange: suitable
protein purification: suitable (concentration)
Höhe
0.8 cm (0.33 in.)
Länge
20.6 cm (8.1 in.)
Breite
5.6 cm (2.2 in.)
Filtrationsfläche
88 cm2
Membranfläche
88 cm2
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
≤1500 mg/m2
Matrix
Ultracel® (Membrane)
Porengröße
5 kDa NMWCO
pH-Wert
2-13
Versandbedingung
ambient
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Die Pellicon® 3 Kassetten mit Ultracel® Membran sind für die Filtration therapeutischer Proteine (wie monoklonaler Antikörper) sowie rekombinanter und nicht-rekombinanter Proteine konzipiert.
Diese P3C005C00 Pellicon® 3 Ultrafiltrationseinheit hat eine Porengröße von 5 kDa NMWCO, eine Filtrationsfläche von 88 cm2, eine PLCCC-Membran und die Maße 3,8 cm (H) x 17,8 cm (B) x 20,6 cm (L).
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Robust und zuverlässig – ideal für die heutigen anspruchsvolleren Filtrationsprozesse
- Hohe Leistungsfähigkeit – exzellente Auflösung, Ausbeute und Beständigkeit gegen Rückstau
- Optimale Produktwiedergewinnung – dank bewährter Membrantechnologie
- Technologie für blasenfreie Strukturen – erstklassige Membranen für nahezu jede Trennungsherausforderung
- Fehlerfreie, ausgezeichnete Adhäsion – Ultracel®enthält Verbundmembranen auf einem mikroporösen Substrat
- Automatisierte Herstellung – bietet unschlagbare Leistungsfähigkeit, Konsistenz und Zuverlässigkeit
- Einfache Installation und Instandhaltung – einfach aufzubauen und zu warten
Sonstige Hinweise
Hinweis zur Analyse
WGK
WGK 1