Merck
P3C030D01
Pellicon® 3-Kassette mit Ultracel®-Membran
filtration area 0.11 m2, NMWCO 30 kDa
Synonym(e):
Pellicon® 3 Cassette with Ultracel 30 kDa Membrane, D screen, 0.11 m2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
eCl@ss:
32031602
UNSPSC Code:
41104903
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
TPE seal, composite regenerated cellulose (CRC) , polypropylene cap (for end), polypropylene screen
feature
holdup volume 23 mL (in feed channel)
manufacturer/tradename
Pellicon®
parameter
30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours), 4-6 L/min-m2 recirculation rate, 40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C, 6.9 bar max. inlet pressure (100 psi), 80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, buffer exchange: suitable, protein purification: suitable (concentration)
H
2.4 cm (0.93 in.)
L
20.6 cm (8.1 in.)
W
5.6 cm (2.2 in.)
filtration area
0.11 m2
membrane area
0.11 m2
gravimetric extractables
≤1500 mg/m2
matrix
Ultracel® (Membrane)
pore size
30 kDa NMWCO
pH
2-13
Quality Level
General description
Pellicon® 3 Filtrationseinheiten sind fortschrittliche, leistungsstarke Kassetten und ideal für die heutigen therapeutischen Antikörper mit höheren Titern sowie für die anspruchsvolleren Filtrationsprozesse, für die höhere Betriebsdrücke und Temperaturen und kaustische Reinigungsverfahren erforderlich sind.
Die Pellicon® 3 Kassetten mit Ultracel® Membran sind für die Filtration therapeutischer Proteine (wie monoklonaler Antikörper) sowie rekombinanter und nicht-rekombinanter Proteine konzipiert.
Diese P3C030D01 Pellicon® 3 Ultrafiltrationseinheit hat eine Porengröße von 30 kDa NMWCO, eine Filtrationsfläche von 0,11 m2, eine PLCTK-Membran und die Maße 0,8 cm (H) x 5,6 cm (B) x 20,6 cm (L).
Features and Benefits
  • Robust und zuverlässig – ideal für die heutigen anspruchsvolleren Filtrationsprozesse
  • Hohe Leistungsfähigkeit – exzellente Auflösung, Ausbeute und Beständigkeit gegen Rückstau
  • Optimale Produktwiedergewinnung – dank bewährter Membrantechnologie
  • Technologie für blasenfreie Strukturen – erstklassige Membranen für nahezu jede Trennungsherausforderung
  • Fehlerfreie, ausgezeichnete Adhäsion – Ultracel®enthält Verbundmembranen auf einem mikroporösen Substrat
  • Automatisierte Herstellung – bietet unschlagbare Leistungsfähigkeit, Konsistenz und Zuverlässigkeit
  • Einfache Installation und Instandhaltung – einfach aufzubauen und zu warten
Analysis Note
Gravimetrisch extrahierbare Substanzen: nach 24-stündiger Lagerung in Wasser bei kontrollierter Raumtemperatur
Other Notes
Diese Produkte werden in einem Werk hergestellt, das den GMP-Leitlinien (Good Manufacturing Practices) entspricht.
Legal Information
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2