Fortfahren mit
P3C030D00
Pellicon® 3-Kassette mit Ultracel® 30-kDa-Membran, D-Screen, 88 cm2
filtration area 88 cm2, NMWCO 30 kDa, holdup volume, 3.6 mL (in feed channel)
Synonym(e):
Pellicon® 3-Kassette mit Ultracel®-Membran
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41104903
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
material
TPE seal, composite regenerated cellulose (CRC) membrane, polypropylene , polypropylene cap (for end), polypropylene screen
feature
holdup volume 3.6 mL (in feed channel)
manufacturer/tradename
Pellicon®
parameter
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 50 °C, 30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours), 4-6 L/min-m2 recirculation rate, 40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C, 5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 40 °C, 5.5 bar max. transmembrane pressure (80 psig) at 30 °C, 6.9 bar max. inlet pressure (100 psi), 80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, buffer exchange: suitable, protein purification: suitable (concentration)
H
0.8 cm (0.33 in.)
L
20.6 cm (8.1 in.)
W
5.6 cm (2.2 in.)
filtration area
88 cm2
membrane area
88 cm2
gravimetric extractables
≤1500 mg/m2
matrix
Ultracel® (Membrane)
pore size
30 kDa NMWCO
pH
2-13
shipped in
ambient
General description
Pellicon® 3 Filtrationseinheiten sind fortschrittliche, leistungsstarke Kassetten und ideal für die heutigen therapeutischen Antikörper mit höheren Titern sowie für die anspruchsvolleren Filtrationsprozesse, für die höhere Betriebsdrücke und Temperaturen und kaustische Reinigungsverfahren erforderlich sind.
Die Pellicon® 3 Kassetten mit Ultracel® Membran sind für die Filtration therapeutischer Proteine (wie monoklonaler Antikörper) sowie rekombinanter und nicht-rekombinanter Proteine konzipiert.
Diese P3C030D00 Pellicon® 3 Utrafiltrationseinheit hat eine Porengröße von 30 kDa NMWCO, eine Filtrationsfläche von 88 cm2, eine PLCTK-Membran und die Maße 3,8 cm (H) x 17,8 cm (B) x 20,6 cm (L).
Features and Benefits
  • Robust und zuverlässig – ideal für die heutigen anspruchsvolleren Filtrationsprozesse
  • Hohe Leistungsfähigkeit – exzellente Auflösung, Ausbeute und Beständigkeit gegen Rückstau
  • Optimale Produktrückgewinnung – dank bewährter Membrantechnologie
  • Technologie für blasenfreie Strukturen – erstklassige Membranen für nahezu jede Trennungsherausforderung
  • Fehlerfreie, ausgezeichnete Adhäsion – Ultracel®enthält Verbundmembranen auf einem mikroporösen Substrat
  • Automatisierte Herstellung – bietet unschlagbare Leistungsfähigkeit, Konsistenz und Zuverlässigkeit
  • Einfache Installation und Instandhaltung – einfach aufzubauen und zu warten
Analysis Note
Extrahierbare Substanzen: nach 24-stündiger Lagerung in Wasser bei kontrollierter Raumtemperatur
Other Notes
Diese Produkte werden in einem Werk hergestellt, das den GMP-Richtlinien (Good Manufacturing Practices) der FDA entspricht.
Legal Information
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P3C030C00P3C005C00P3C030C01
pore size
30 kDa NMWCO
pore size
30 kDa NMWCO
pore size
5 kDa NMWCO
pore size
30 kDa NMWCO
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable (concentration), buffer exchange: suitable
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, buffer exchange: suitable, protein purification: suitable (concentration)
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, buffer exchange: suitable, protein purification: suitable (concentration)
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, buffer exchange: suitable, protein purification: suitable (concentration)
filtration area
88 cm2
filtration area
88 cm2
filtration area
88 cm2
filtration area
0.11 m2
matrix
Ultracel® (Membrane)
matrix
Ultracel® (Membrane)
matrix
Ultracel® (Membrane)
matrix
Ultracel® (Membrane)
material
TPE seal, polypropylene , polypropylene screen, composite regenerated cellulose (CRC) membrane, polypropylene cap (for end)
material
TPE seal, composite regenerated cellulose (CRC) membrane, polypropylene , polypropylene cap (for end), polypropylene screen
material
TPE seal, composite regenerated cellulose (CRC) membrane, polypropylene , polypropylene cap (for end), polypropylene screen
material
TPE seal, composite regenerated cellulose (CRC) , polypropylene cap (for end), polypropylene screen
parameter
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 50 °C, 4-6 L/min-m2 recirculation rate, 5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 40 °C, 6.9 bar max. inlet pressure (100 psi), 30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours), 5.5 bar max. transmembrane pressure (80 psig) at 30 °C, 40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C, 80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C
parameter
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 50 °C, 30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours), 4-6 L/min-m2 recirculation rate, 40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C, 5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 40 °C, 5.5 bar max. transmembrane pressure (80 psig) at 30 °C, 6.9 bar max. inlet pressure (100 psi), 80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C
parameter
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 50 °C, 30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours), 4-6 L/min-m2 recirculation rate, 40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C, 5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 40 °C, 5.5 bar max. transmembrane pressure (80 psig) at 30 °C, 6.9 bar max. inlet pressure (100 psi), 80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C
parameter
30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours), 4-6 L/min-m2 recirculation rate, 40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C, 6.9 bar max. inlet pressure (100 psi), 80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C
Still not finding the right product?
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.