Merck
P2GVPPC05
Millipore
Pellicon® 2 Kassetten-Ultrafiltrationsmodul
filtration area 0.5 m2, pore size 0.22 μm
Synonym(e):
Pellicon 2 Cassette Filter Module GVPP 0.22 μm C 0.5 m2
About This Item
UNSPSC-Code:
23151806
eCl@ss:
32031623
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
PVDF
polypropylene screen
polyurethane adhesive
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Pellicon®
Parameter
5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi)
7 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C
Methode(n)
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Höhe
1.5 cm (0.6 in.)
Länge
21 cm (8.3 in.)
Breite
17.8 cm (7.0 in.)
Filtrationsfläche
0.5 m2
Nennfläche der Membran
0.5 m2
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
≤1500 mg/m2
Matrix
Durapore®
Porengröße
0.22 μm nominal pore size
0.22 μm pore size
pH-Wert
2-11
Allgemeine Beschreibung
Die Pellicon®-2-Produktlinie wurde unter Berücksichtigung von Prozess-Aufskalierungen und Methodenentwicklung konzipiert. Die Geräteserie umfasst die bewährte hydrophile Durapore®-PVDF-Mikrofiltrationsmembran, die für ihre ausgezeichnete Kombination aus hohem Durchfluss, geringer Proteinbindung und hoher Produktwiederfindung bekannt ist.
Dieser Pellicon®-2-Kassettenfilter ist ein Kassettenmikrofiltrationsprodukt mit einer Filtrationsfläche von 0,5 m2 und einer Porengröße von 0,22 μm.
Diese Pellicon®-2-Kassette umfasst ein Sieb vom Typ C (grobes Sieb) und misst 17,8 cm (W) x 21 cm (L) x 1,5 cm (H).
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Erstklassige blasenfreie Membranen für nahezu jede Trennungsherausforderung
  • Kurzer Fließweg für einen höheren Durchfluss und eine Trennfähigkeit mit höherer Auflösung
  • Durch die Wahl der Fließkanalkonfiguration kann der Prozess optimiert werden
  • Vorhersehbar, schnell, skalierbar
  • Wahrhaft lineare Skalierbarkeit von Labormaßstabmodulen bis zu industriellen Anlagen für die Verarbeitung von Tausenden Litern
Sonstige Hinweise
Diese Produkte werden in einem Werk hergestellt, das sich an die GMP-Leitlinien der FDA hält.
Anforderungen an den Vorfilter: 100 µm
Hinweis zur Analyse
Gravimetrisch extrahierbare Substanzen: nach Durchspülen mit Wasser
Rechtliche Hinweise
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2