P2GVPPV20
Pellicon® 2 Maxi Filter Module
filtration area 2 m2, pore size 0.22 μm
Synonym(e):
Pellicon® 2 Maxi Filter Module GVPP 0.22 μm V 2 m2
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PVDF
polypropylene screen
polyurethane adhesive
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Pellicon®
Parameter
5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi)
7 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C
Methode(n)
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Höhe
9.0 cm (3.5 in.)
Länge
21 cm (8.3 in.)
Breite
17.8 cm (7.0 in.)
Filtrationsfläche
2 m2
membrane nominal area
2 m2
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
≤1500 mg/m2
Matrix
Durapore®
Porengröße
0.22 μm nominal pore size
0.22 μm pore size
pH-Wert
2-11
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Sonstige Hinweise
Hinweis zur Analyse
WGK
WGK 2