Merck
NAU0020L30EP5
Millipore
Mobius® Silber 2D-Anordnung Beutel mit endseitigem Anschluss
20L Standard PureFlex
Synonym(e):
Mobius®, Silber, 20 l Standard PureFlex Beutel mit endseitigem Anschluss
About This Item
UNSPSC-Code:
23151806
eCl@ss:
32031690
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
PureFlex film (with hanger and support rod)
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMPROVE® Single Use
Mobius®
Parameter
20 L sample volume
Länge
65.4 cm (25.7 in.)
Breite
43.1 cm (16.9 in.)
Fitting
female Luer outlet fitting (with cap)
Komponenten
Platinvernetztes Silikon, 3/8" Innendurchmesser (ID) x 5/8" Außendurchmesser (OD), 18" lang mit NovaSeal Technologie
C-Flex 374 Schlauch, 3/8" ID x 5/8" OD, 18" lang
Platin vernetztes Silikon, 1/4" ID x 1/2" OD, 18" lang
Schlauchklemme
Rechtliche Hinweise
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PUREFLEX is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Was ist das Emprove® Programm?
Das Emprove® Programm stellt umfassende und eingehende Dokumentation zu unseren Filtern, Einwegkomponenten, pharmazeutischen Rohstoffen und Ausgangsstoffen bereit.
Material Qualification Dossier
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Material Qualification Dossier
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Quality Management Dossier (Open Access)
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Quality Management Dossier (Open Access)
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Erfahren Sie mehr über die Vorteile, die ein Emprove® Programm-Abonnement bieten kann
Warum sind diese Dokumente nicht verfügbar?
Emprove® Dossiers enthalten Informationen zur Unterstützung von Zulassungs- und Risikobeurteilungsprozessen von Pharmaherstellern und enthalten vertrauliche Daten. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, kontaktieren sie uns wenn Sie Zugang erhalten möchten.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
This page provides an overview of USP <87>, <88>, and <1031>, compares bioreactivity testing, and describes the transition of our organization towards in vitro test methods.