Merck
MPHL06GF2
Millipore
Durapore® 0,45 µm, Millipak® Kapsel
sterile, Millipak® 60
Synonym(e):
Sterile Millipak-60 Filter Unit 0.45 μm 3/4 in. TC/TC
About This Item
UNSPSC-Code:
23151806
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
PVDF membrane
PVDF vent cap
polycarbonate
polycarbonate support
Qualitätsniveau
Sterilität
irradiated
sterile
Produktlinie
Millipak® 60
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millipak®
Parameter
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 123 °C (Forward)
0.7 bar max. differential pressure (10 psid) at 25 °C (Reverse)
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
10.5 L/min flow rate at 2.45 bar (ΔP)
30 L process volume
4.1 bar max. differential pressure (60 psid) at 25 °C (Forward)
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi) at 25 °C
Methode(n)
bioburden reduction: suitable
Filtrationsfläche
300 cm2
Durchm. Einlassanschluss
3/4 in.
Durchm. Auslassanschluss
3/4 in.
Verunreinigungen
≤0.5 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5  EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
≤2 mg/device
Matrix
Durapore®
Porengröße
0.45 μm
Blasenpunkt
≥1790 mbar (26 psig), air with water at 23 °C
Fitting
inlet sanitary flange
outlet sanitary flange
(19 mm (3/4 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Gerätekonfiguration: Gammabeständige Goldkapsel
Hinweis zur Analyse
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen: nach Spülen mit 200 ml Wasser und 24-stündiger Lagerung in Wasser bei kontrollierter Raumtemperatur
Sonstige Hinweise
Anwendungshinweise
  • Rückhaltung von Organismen: Mikroorganismen
  • Wirkungsweise: Filtration (Größenausschluss)
  • Anwendung: BioProcessing
  • Verwendungszweck: Reduzierung oder Entfernung von Mikroorganismen/Keimbelastung
  • Gebrauchsanweisung: Lesen Sie die Benetzungsanleitung für Filtereinheiten mit Durapore® Membran in der Gebrauchsanweisung
  • Lagerung: An einem trockenen Ort aufbewahren
  • Entsorgung: Entsorgung gemäß den geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften
Rechtliche Hinweise
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany