MISP00014
Microfil® Ersatzteilsatz
For use with Microfil® filtration systems
Alle Fotos(2)
Verpackung
pkg of 1 unit
Hersteller/Markenname
Microfil®
Aufnahme
sample type food(s)
sample type beverage(s)
Anwendung(en)
bioburden testing
clinical
environmental
food and beverages
industrial qc
water monitoring
Kompatibilität
for use with Microfil® filtration system
Versandbedingung
ambient
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Der Ersatzteilsatz ist ein zusätzliches Ersatzteil für das Microfil® Filtrationssystem. Das Microfil® Filtrationssystem ist eine einfache und zuverlässige Lösung für mikrobiologische Routineuntersuchungen. Die O-Ringe sorgen für eine sichere Abdichtung zwischen Trichter und Microfil® und tragen somit zu einem leckagefreien Betrieb und einer gleichmäßigen Rückgewinnung von Mikroorganismen bei.
Anwendung
Der Ersatzteilsatz ist ein zusätzliches Zubehör für das Microfil® Filtrationssystem, das für die allgemeine mikrobiologische Analyse von Bier, abgefülltem Wasser, pharmazeutischen Produkten, Umweltanalysen, Bioburden-Tests und Wasserüberwachung verwendet wird.
Komponenten
- 1 Hebelsatz (Stange, Feder, Ring, 3 Dichtungen)
- Silikonschlauch, 40 cm
- 3 Ventil-O-Ringe
- 5 ovale Verbindungs-O-Ringe
- 3 C-Clips
Rechtliche Hinweise
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany