Merck
EZFITMIHE
Millipore
Microfil® Filtrationskopf
For use with Microfil® filtration units, 1 unit or 3 units
Synonym(e):
EZ-Fit® Verteilerfiltrationskopf, Kompatibel mit Microfil® Filtereinheiten
Größe auswählen
1 EA
232,00 €
3 EA
602,00 €
232,00 €
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
232,00 €
3 EA
602,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41116129
NACRES:
NB.24
232,00 €
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Materialien
316L stainless steel
Qualitätsniveau
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
autoclavable compatible
Verpackung
pkg of 1 unit (EZFITMIHE1)
pkg of 3 units (EZFITMIHE3)
Hersteller/Markenname
EZ-Fit®
Anwendung(en)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
Kompatibilität
for use with EZ-Fit® (Filtration Manifold)
Versandbedingung
ambient
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Der MICROFIL® Filtrationskopf wurde für eine erleichterte Handhabung, verringerte Wartung und eine Begrenzung des Kontaminationsrisikos konzipiert. Ein durchgehender Rand ermöglicht einen einfachen und sicheren Membrantransfer mit einer Pinzette, wodurch das Risiko einer Berührung des Membranfiltrationsbereichs verringert wird. Die poröse Filtrationsunterstützung kann leicht entfernt werden, indem man ihren Rand herunterdrückt. Diese Filtrationsköpfe bieten eine vollständige Kompatibilität mit den EZ-FIT® Filtrationseinheiten, Edelstahl- und Glastrichtern.
Anwendung
Der MICROFIL® Filtrationskopf ist ein Zubehörteil des EZ-FIT® Verteilers, das bei Filtrationen von Testproben für die allgemeine mikrobiologische Analyse, Keimzahlbelastungstests und Wasserüberwachung eingesetzt wird.
Verpackung
EZFITMIHE1: 1 Einheit
EZFITMIHE3: 3 Einheiten
Werden mit der porösen Membranhalterung EZFITFRIT3 geliefert
Rechtliche Hinweise
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany