Merck
MHA000T2B
Millipore
TSB
pack of 50 tests, for use with MF-method, suitable for microbiology
Synonym(e):
Trypton-Soja-Bouillon – gebrauchsfertige Beutel, Röhrchen und Ampullen, CASO, Casein-Sojaaufschluss-Bouillon, Trypton-Soja-Bouillon, SCDB
About This Item
UNSPSC-Code:
41106225
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.74
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sterilität
sterile
Qualitätsniveau
Form
liquid
Haltbarkeit
12 mo.
Leistungsmerkmale
ready-to-use
Verpackung
pack of 50 tests
Methode(n)
cell counting: suitable (total viable count (TVC))
Kapazität
2 mL
filling volume
2 mL
Farbe
light amber
Aufnahme
sample type bottled water
sample type cosmetics
sample type beverage(s)
sample type food(s)
sample type wine
sample type sport drink
sample type cider
sample type beer
sample type soft drink
pH-Wert
7.3±0.2 (25.0 °C)
Anwendung(en)
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
microbiology
Kompatibilität
for use with MF-method
for use with Microfil®
for use with MicropreSure monitor
for use with MicropreSure®
for use with Milliflex®
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
nonselective for Total count
Allgemeine Beschreibung
Die Trypton-Soja-Bouillon ist ein universell einsetzbares flüssiges Anreicherungsmedium, das in qualitativen Verfahren für den Sterilitätstest und für die Anreicherung und Anzucht von aeroben und fakultativ anaeroben Mikroorganismen verwendet wird, die nicht übermäßig anspruchsvoll sind.{18} In der klinischen Mikrobiologie kann es für die Suspension, Anreicherung und Anzucht von auf anderen Medien isolierten Stämmen verwendet werden. In der klinischen Mikrobiologie wird das Medium in einer Vielzahl von Verfahren eingesetzt, z. B. zur Vorbereitung des Inokulums und zur Suspension von Stämmen für die Kirby-Bauer-Plattendiffusions-Empfindlichkeitsprüfung sowie für das mikrobiologische Testverfahren von Kulturmedien. Die enzymatische Verdauung von Kasein und Sojabohnen liefert Aminosäuren und andere komplexe stickstoffhaltige Substanzen. Glucose (= Dextrose) ist eine Energiequelle. Natriumchlorid hält das osmotische Gleichgewicht aufrecht. Dibasisches Kaliumphosphat wirkt als Puffer zur Kontrolle des pH-Wertes. Kolonien sind transparent bis weiß, einige produzieren ggf. Pigment.
Anwendung
Die Trypton-Soja-Bouillon wird als nichtselektives Medium zum Nachweis total heterotropher Mikroorganismen in Wasser, Milchprodukten und anderen Flüssigkeiten wie Bier, abgefülltem Wasser, Apfelwein, Softdrink, Sportgetränk und Wein verwendet. Die Medien finden ihre Anwendung in den Bereichen Klinik, Kosmetik, Umweltanalyse, Lebensmittel und Getränke und industrielle Qualitätskontrolle.
Verpackung
2-ml-Kunststoffampullen
Spezifikationen
Inkubationstemperatur: 25–35 °C
Inkubationszeit: 48–72 h
Nährmedium
Trypticase-Soja
Hinweis zur Analyse
QK-Organismen
S. epidermidis (ATCC 14990)
C. albicans (ATCC 10231)
E. coli (ATCC 25922)
B. subtilis (ATCC 6633)
A.brasilliensiszuvor A. niger (ATCC 16404 / WDCM 00053)
P. aeruginosa (ATCC 27853)
Transparente bis weiße Kolonien, einige produzieren ggf. Pigment.
Ziel-Mikroorganismen: Gesamtkeimzahl
Rechtliche Hinweise
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Diagnostic microbiology
Forbe BA et al.
Bailey and Scott's Diagnostic Microbiology, 11 (1988)
Media for Isolation-Identification-Cultivation-Maintenance of Medical Bacteria
MacFaddin JF
Williams and Wilkins (1985)