Merck
Z699209
Trypticase Soy Broth (TSB) Double strength, Bottled Broth
Synonym(e):
agar and broth, media broth, trypticase soy
Größe auswählen
1 EA
70,60 €
70,60 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
70,60 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41111700
NACRES:
NB.79
70,60 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Verpackung
bottle of 1 × 100 mL
Hersteller/Markenname
Maine Mfg 10496708
Anwendung(en)
food and beverages
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
TSB is a medium that will support the growth of a wide variety of microorganisms including aerobic, facultative, and anaerobic bacteria and fungi.
Sonstige Hinweise
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)