Merck
MCSP06H48
Millipore
Millicell® hängender Zellkultureinsatz, PET 3 μm, 6-Well, 48 Stk./Pkg.
Discontinued with Replacement Product No. PTSP06H48
Synonym(e):
Gewebekultureinsatz, Gewebekulturplatte, Zellkultureinsätze, permeabler Kultureinsatz
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
Materialien
PET membrane
flat wells
polystyrene housing
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
lid: no
Verpackung
pack of 48 ea (individually blister packaged)
Parameter
50 °C max. temp.
Filterdurchm.
24 mm
Filtrationsfläche
4.5 cm2
Größe
6 wells
Oberflächenbereich
4.5 cm2
Maximales Well-Volumen
5.9 mL
Arbeitsvolumen
2 mL
Porengröße
3.0 μm
Aufnahme
sample type neural stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type cardiac stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type mesenchymal stem cell(s)
Bindungsart
Tissue Culture (TC)-treated surface
Allgemeine Beschreibung
Polyethylenterephthalat (PET) hängender Zellkultureinsatz mit einer Porengröße von 3,0 μm zur Verwendung in einer 6-Well-Mikrotiterplatte für Zellanhaftung, Zellkultur, Zelldifferenzierung und ICC. Gerätekonfiguration: 6-Well-Mikrotiterplatte, 1μm Porengröße Millicell® Zellkultureinsätze sind eine benutzerfreundliche und praktische Vorrichtung für adhärente oder Suspensionszellen. Ermöglicht den Zugang von Medien sowohl von der apikalen als auch der basolateralen Seite. Zellwachstum, -struktur und -funktion imitieren die In-vivo-Vorgänge genauer. Außerdem ermöglichen Millicell®-Einsätze die Untersuchung beider Seiten einer Zellmonoschicht.
Millicell® hängende Einsätze: Vorinstalliert in Vorlagen oder einzeln erhältlich
  • Zur Cokultivierung und für Permeabilitäts-Assays
  • Das einzigartige Design ermöglicht einen leichteren basolateralen Zugang als andere hängende Einsätze, mit einem geringeren Kontaminationsrisiko
  • Erhältlich in 5 Porengrößen und 3 Durchmessern, einschließlich einer 1-μm-Porengröße, die für eine bessere Visualisierung unter dem Mikroskop optisch transparent ist
Anwendungen: Zellanhaftung, Zellwachstum, Zelldifferenzierung, Immunzytochemie
Anwendung
Polyethylenterephthalat hängender Zellkultureinsatz mit einer Porengröße von 3 μm zur Verwendung in einer 6-Well-Mikrotiterplatte für Zellanhaftung, Zellkultur, Zelldifferenzierung und ICC.
Rechtliche Hinweise
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
This protocol covers 3 modes for the microscopic examination of cell samples.
This page covers the indirect co-culture of embryonic stem cells with embryonic fibroblasts.
This page covers the basic indirect co-culture procedure on both sides of Millicell cell culture insert membranes.
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.