MABT822
Anti-Integrin alpha 5 (ITGA5/CD49E) Antibody
rat monoclonal, mAB11
Synonym(e):
CD49 antigen-like family member E, Fibronectin receptor subunit alpha, Integrin alpha-F, VLA-5, CD49e
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Anti-Integrin alpha 5 (CD49e) Antibody, clone mAb11, clone mAB11, from rat
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
mAB11, monoclonal
Speziesreaktivität
human, mouse
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ITGA5(3678)
mouse ... Itga5(16402)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zellstruktur
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated Integrin alpha5 (CD49e) in Immunoprecipitation applications (LaFlamme, S.E., et. al. (1992). J Cell Biol. 117(2):437-47).
Qualität
Immunocytochemistry Analysis): A 1:25 dilution of this antibody detected Integrin alpha5 (CD49e) in human Foreskin Fibroblast (HFF) cells.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2