MABS514
Anti-Keap1 Antibody, clone 144
clone 144, from rat
Synonym(e):
Kelch-like ECH-associated protein 1, Cytosolic inhibitor of Nrf2, INrf2
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
144, monoclonal
Speziesreaktivität
human, mouse
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... KEAP1(9817)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
Signalübertragung & Neurowissenschaft
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Keap1 in extracts from mouse embreyonic fibroblasts (MEF′s) (Watai, Y., et al. (2007). Genes to Cells. 12:1163-1178).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Keap1 in transfected HeLa cells (Tsuchiya, Y., et al. (2011). Mole. and Cell Biol. 31(22):4500-4512).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Keap1 in mouse embreyonic fibroblasts (MEF′s) cells (Watai, Y., et al. (2007). Genes to Cells. 12:1163-1178).
Qualität
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Keap1 in 10 µg of Raji cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable