MABT1340
Anti-Lamin A/C Antibody, clone 2A1
clone 2A1, from mouse
Synonym(e):
70 kDa Lamin, Renal carcinoma antigen NY-REN-32
Größe auswählen
153,00 €
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
153,00 €
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2A1, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, monkey, hamster, human
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... LMNA(4000)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zellstruktur
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Lamin A/C in culture supernatants of various cell lines (Data courtesy of Marie Lang, M.D., Stefan Schuchner, Ph.D. and Egon Ogris, M.D., Medical University of Vienna, Austria).
Immunocytochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Lamin A/C in HeLa cells.
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Lamin A/C in the nuclear interior of HeLa cells (Data courtesy of Marie Lang, M.D., Stefan Schuchner, Ph.D. and Egon Ogris, M.D., Medical University of Vienna, Austria).
Qualität
Western Blotting Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected Lamin A/C in HeLa cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit