MABN92-AF555
Anti-Iba1/AIF1 Antibody, clone 20A12.1, Alexa Fluor™ 555 Conjugate
clone 20A12.1, from mouse, ALEXA FLUOR™ 555
Synonym(e):
Allograft inflammatory factor 1, AIF-1, Daintain, Interferon gamma responsive transcript, Ionized calcium-binding adapter molecule 1, Protein G1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
ALEXA FLUOR™ 555
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
20A12.1, monoclonal
Speziesreaktivität
rat, mouse, human
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... AIF1(199)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Entwicklungsneurowissenschaft
Qualität
Immunohistochemistry Analysis: A 1:150 dilution of this antibody detected Iba1/AIF1 in human spleen tissue.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable