Merck
MABN92-AF488
Sigma-Aldrich
Anti-Iba1/AIF1-Antikörper, Klon 20A12.1, Alexa Fluor 488 Konjugat
clone 20A12.1, from mouse, ALEXA FLUOR 488
Synonym(e):
Allograft inflammatory factor 1, AIF-1, Daintain, Interferon gamma responsive transcript, Ionized calcium-binding adapter molecule 1, Protein G1
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.45
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
ALEXA FLUOR 488
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
20A12.1, monoclonal
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... AIF1(199)
Allgemeine Beschreibung
Der Allotransplantat-Entzündungsfaktor 1 (UniProt P55008; auch bekannt als AIF-1, Daintain, Interferon-Gamma-responsives Transkript, ionisiertes-Calcium-bindendes-Adaptermolekül 1, Protein G1) wird durch das Gen AIF1 (auch bekannt als G1, IBA1) (Gen-ID 199) beim Menschen kodiert. Iba1/AIF1 ist ein 17 kDa Interferon-gamma(IFN-gamma)-induzierbares, Ca(2+)-bindendes EF-Hand-Protein. Die Expression von Iba1/AIF1 ist im Wesentlichen auf die Makrophagen-/Monozytenlinie beschränkt und wird von Zytokinen wie IFN-γ gefördert. Berichten zufolge ist es an der neuronalen Funktion, an Entzündungsreaktionen, an der Abstoßung von Allotransplantaten, an Autoimmunität und an der Aktivierung und Funktion von Makrophagen beteiligt. Es wird auch in Mikrogliazellen bei Autoimmunkrankheiten wie experimenteller Autoimmun-Enzephalomyelitis, Neuritis und Uveitis exprimiert.
Anwendung
Anti-Iba1/AIF1-Antikörper, Klon 20A12.1, Alexa Fluor 488 Konjugat, ist ein Antikörper gegen Iba1/AIF1 zur Verwendung in der Immunhistochemie.
Qualität
Beurteilt mittels Immunhistochemie an humanem Milzgewebe.
Immunhistochemische Analyse: Mit einer 1:300-Verdünnung dieses Antikörpers wurde Iba1/AIF1 in menschlichen Milzgewebezellen nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~17 kDa beobachtet
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Rechtliche Hinweise
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Hao-Cheng Chang et al.
The Journal of biological chemistry, 299(1), 102728-102728 (2022-11-22)
Haploinsufficiency in retinoic acid induced 1 (RAI1) causes Smith-Magenis syndrome (SMS), a severe neurodevelopmental disorder characterized by neurocognitive deficits and obesity. Currently, curative treatments for SMS do not exist. Here, we take a recombinant adeno-associated virus (rAAV)-clustered regularly interspaced short