MABN24
Anti-pan-Shank Antibody, clone N23B/49
clone N23B/49, from mouse
Synonym(e):
SH3 and multiple ankyrin repeat domains 2, SH3 and multiple ankyrin repeat domains protein 2, proline-rich synapse associated protein 1, cortactin SH3 domain-binding protein, Cortactin-binding protein 1, Proline-rich synapse-associated protein 1, cortact
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
N23B/49, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, human, rat
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SHANK2(22941)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Synapsen & Synapsenbiologie
Western Blot Analysis: A previous lot of this antibody detected Shank in extracts of COS-1 cells transiently transfected with Shank1, Shank2 or Shank3 plasmids. Courtesy of James Trimmer, UC Davis/NIH NeuroMab Facility.
Qualität
Western Blot Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Shank on 10 µg of rat brain membrane tissue lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Rat brain membrane tissue lysate
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable