MABF243
Anti-Par-2 Antibody, clone SAM11
clone SAM11, from mouse
Synonym(e):
Proteinase-activated receptor 2, PAR-2, Coagulation factor II receptor-like 1, G-protein coupled receptor 11, Thrombin receptor-like 1
Größe auswählen
402,00 €
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
402,00 €
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
SAM11, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, human
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... F2RL1(2150)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Entzündung & Immunologie
Immunoglobuline & Immunologie
Flow Cytometry Analysis: Arepresentative lot from an independent laboratory detected Par-2 in Par-2 transfected COS-1 cells (Molino, M., et al. (1997). J Biol Chem. 272(17):11133-11141.).
Qualität
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Par-2 in 10 µg of NIH/3T3 cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable