Merck
MABE1031
Sigma-Aldrich
Anti-Poly-ADP-Ribose-Bindungsreagens
Anti-poly-ADP-ribose binding reagent is a reagent that selectively binds to ADP ribose for use in Western Blotting, Immunocytochemistry and Dot Blot.
Synonym(e):
poly-ADP-ribose binding reagent
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
Escherichia coli
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Speziesreaktivität
human, mouse
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
all
Methode(n)
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Art.- Nr. MABE1031, Anti-poly-ADP-Ribose-Bindungsreagens, ist ein His-markiertes rekombinantes Protein, das an einen Fc-Tag vom Kaninchen fusioniert ist, im Rosetta(DE3)pLysS-Stamm von E.coli exprimiert und aufgereinigt wird (Art.- Nr. 70956). Das Anti-poly-ADP-Ribose-Bindungsreagens eignet sich für den Affinitätsnachweis von oligo- und poly-ADP-ribosylierten (PARylierten) Proteinen an Membranen oder fixierten Zellen ähnlich wie Antikörper-basierte Western-Blot-, Dot-Blot- und Immunzytochemische Anwendungen. Der Kaninchen-Fc-Tag ermöglicht die Visualisierung der Bindung/Markierung mit konjugierten Anti-Kaninchen-Sekundärantikörpern. Darüber hinaus ermöglicht der Fc-Tag die Erfassung des Anti-poly-ADP-Ribose-Bindungsreagens an Protein-A-Harzen für Affinitäts-Pulldown-Anwendungen.
Spezifität
Zwei oder mehr Einheiten von ADP-Ribose
Anwendung
Das Anti-poly-ADP-Ribose-Bindungsreagens ist ein Reagens, das selektiv an ADP-Ribose bindet und in Western Blots, Immunzytochemie und Dot Blots eingesetzt wird.
Dot-Blot-Spezifitäts-Analyse: Mit diesem Reagens wurde oligo(ADPR) und poly(ADPR) am ADP-ribosylierten rekombinanten PARP1-Protein nachgewiesen (Lee Kraus, University of Texas Southwestern Medical Center).
Immunzytochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde oligo(ADPR) und poly(ADPR)/PAR in 3T3-L1-Zellen nachgewiesen (Lee Kraus, University of Texas Southwestern Medical Center).
Forschungskategorie
Epigenetik und Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Allgemeine posttranslationale Modifikation
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot an ADP-ribolysierten rekombinanten PARP1- und PARP3-Proteinen.
Western-Blot-Analyse: Mit diesem Reagens wurde oligo(ADPR) und poly(ADPR) am ADP-ribosylierten rekombinanten PARP1-Protein nachgewiesen (Lee Kraus, University of Texas Southwestern Medical Center).
Zielbeschreibung
Je nach Zielproteinen und Ausmaß der ADP-Ribosylierung variabel.
Physikalische Form
Aufgereinigt aus E. coli mittels Ni-NTA-Agarose. Bereitgestellt in Puffer mit 10 mM Tris, pH 7,5, 0,2 M NaCl, 10 % Glycerin, 10 mM Imidazol, 1 mM PMSF, 1 mM β-Mercaptoethanol, 10 % Glycerin ohne Konservierungsmittel.
Format: Aufgereinigt
Ni-NTA-Agarose
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -80 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -80 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Xin Luo et al.
Molecular cell, 65(2), 260-271 (2017-01-21)
Poly(ADP-ribosyl)ation (PARylation) is a post-translational modification of proteins mediated by PARP family members, such as PARP-1. Although PARylation has been studied extensively, few examples of definitive biological roles for site-specific PARylation have been reported. Here we show that C/EBPβ, a key
George E Ronson et al.
Nature communications, 9(1), 746-746 (2018-02-23)
PARP1 regulates the repair of DNA single-strand breaks generated directly, or during base excision repair (BER). However, the role of PARP2 in these and other repair mechanisms is unknown. Here, we report a requirement for PARP2 in stabilising replication forks
Anna-Lena Kolb et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1813, 125-148 (2018-08-12)
The amoeba Dictyostelium discoideum is a single-cell organism that can undergo a simple developmental program, making it an excellent model to study the molecular mechanisms of cell motility, signal transduction, and cell-type differentiation. A variety of human genes that are
Lesley B Conrad et al.
Molecular cancer therapeutics, 19(1), 282-291 (2019-10-09)
Inhibitors of nuclear PARP enzymes (e.g., PARP-1) have improved clinical outcomes in ovarian cancer, especially in patients with BRCA1/2 gene mutations or additional homologous recombination (HR) DNA repair pathway deficiencies. These defects serve as biomarkers for response to PARP inhibitors
Dragomir B Krastev et al.
Nature communications, 9(1), 2016-2016 (2018-05-24)
Poly (ADP-ribose)ylation is a dynamic protein modification that regulates multiple cellular processes. Here, we describe a system for identifying and characterizing PARylation events that exploits the ability of a PBZ (PAR-binding zinc finger) protein domain to bind PAR with high-affinity.